Merck
731684
Sigma-Aldrich
2-(Tributylstannyl)-3-methoxypyrazin
97%
Synonym(e):
2-Methoxy-3-(tributylstannyl)pyrazine
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C17H32N2OSn
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
399.16
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.515
Dichte
1.167 g/mL at 25 °C
SMILES String
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)c1nccnc1OC
InChI
1S/C5H5N2O.3C4H9.Sn/c1-8-5-4-6-2-3-7-5;3*1-3-4-2;/h2-3H,1H3;3*1,3-4H2,2H3;
InChIKey
MEKPDHIMYRRQFX-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Daniel Rüdiger et al.
Cell reports, 32(6), 108015-108015 (2020-08-14)
Endothelial tube formation on a reconstituted basement membrane (Matrigel) is a well-established in vitro model for studying the processes of angiogenesis and vasculogenesis. However, to date, the organizing principles that underlie the morphogenesis of this network and that shape the initial
Ying Shen et al.
Cancer cell, 37(6), 800-817 (2020-06-10)
Tumors are influenced by the mechanical properties of their microenvironment. Using patient samples and atomic force microscopy, we found that tissue stiffness is higher in liver metastases than in primary colorectal tumors. Highly activated metastasis-associated fibroblasts increase tissue stiffness, which