Wichtige Dokumente
730033
2-Linoleoyl-1-palmitoyl-rac-glycero-3-phosphocholin-(trimethyl-d9)
98 atom % D, 95% (CP)
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
98 atom % D
Assay
95% (CP)
Form
solid
Massenverschiebung
M+9
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[2H]C([2H])([2H])[N+](CCOP([O-])(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C43H82NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-43(46)52-41(40-51-53(47,48)50-38-37-44(3,4)5)39-49-42(45)35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h14,16,20,22,41H,6-13,15,17-19,21,23-40H2,1-5H3/b16-14-,22-20-/i3D3,4D3,5D3
InChIKey
ZSKWZJYUVZYDQU-BTDOOXDCSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)