Merck
728322
Sigma-Aldrich
1,4,8,11-Tetraazacyclotetradecan-5,12-dion Dihydrat
≥98.0% (GC)
Synonym(e):
5,12-Dioxocyclam
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H20N4O2 · 2H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
264.32
Beilstein:
7639409
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form:
powder
Assay:
≥98.0% (GC)
Assay
≥98.0% (GC)
Form
powder
SMILES String
O.O.O=C1CCNCCNC(=O)CCNCCN1
InChI
1S/C10H20N4O2.2H2O/c15-9-1-3-11-5-8-14-10(16)2-4-12-6-7-13-9;;/h11-12H,1-8H2,(H,13,15)(H,14,16);2*1H2
InChIKey
KEXBEVMAQPDJRN-UHFFFAOYSA-N
Verpackung
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)