Wichtige Dokumente
728020
N-Boc-trans-4-(p-tosyloxy)-L-prolin-methylester
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(2S,4R)-4-{[(4-Methylphenyl)-sulfonyl]-oxy]-1,2-pyrrolidindicarbonsäure-1-(1,1-dimethylethyl)-2-methylester, (4R)-4-TsO-N-Boc-Pro-OMe
About This Item
Assay
≥98% (HPLC)
Zusammensetzung
carbon, 53.3-54.9%
nitrogen, 3.2-3.8%
Anwendung(en)
peptide synthesis
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COC(=O)[C@@H]1C[C@H](CN1C(=O)OC(C)(C)C)OS(=O)(=O)c2ccc(C)cc2
InChI
1S/C18H25NO7S/c1-12-6-8-14(9-7-12)27(22,23)26-13-10-15(16(20)24-5)19(11-13)17(21)25-18(2,3)4/h6-9,13,15H,10-11H2,1-5H3/t13-,15+/m1/s1
InChIKey
UKVKNGDXVREPDE-HIFRSBDPSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)