Merck
727407
Sigma-Aldrich
HDMC
≥95%
Synonym(e):
6-HDMCB, N-[(5-Chlor-3-oxido-1H-benzotriazol-1-yl)-4-morpholinylmethylen]-N-methyl-methanaminium-hexafluorophosphat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H17ClF6N5O2P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
455.72
Beilstein:
11222273
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥95%
Eignung der Reaktion
reaction type: Coupling Reactions
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
F[P-](F)(F)(F)(F)F.C\[N+](C)=C(\N1CCOCC1)n2n[n+]([O-])c3cc(Cl)ccc23
InChI
1S/C13H17ClN5O2.F6P/c1-16(2)13(17-5-7-21-8-6-17)18-11-4-3-10(14)9-12(11)19(20)15-18;1-7(2,3,4,5)6/h3-4,9H,5-8H2,1-2H3;/q+1;-1
InChIKey
MGRTWUAUKJMOER-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)