Merck
72722
Sigma-Aldrich
(R)-Boc-3-(3-pyridyl)-β-Ala-OH
≥96.0% (HPLC)
Synonym(e):
(R)-3-(Boc-amino)-3-(3-pyridyl)-propionsäure, L-Boc-3-(3-pyridyl)-β-alanin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H18N2O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
266.29
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥96.0% (HPLC)
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CC(O)=O)c1cccnc1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)