726435
(1R)-2,2′-Bis-[(S)-(4-methylphenyl)-sulfinyl]-1,1′-binaphthalin
97%
Synonym(e):
(M,S,S)-1,1′-Binaphthalin-2,2′-diyl-bis-(p-tolylsulfoxid), (M,S,S)-pTol-BINASO
About This Item
Assay
≥96.5% (HPLC)
97%
Form
powder
Optische Reinheit
ee: ≥97.0%
SMILES String
Cc1ccc(cc1)S(=O)c2ccc3ccccc3c2-c4c(ccc5ccccc45)S(=O)c6ccc(C)cc6
InChI
1S/C34H26O2S2/c1-23-11-17-27(18-12-23)37(35)31-21-15-25-7-3-5-9-29(25)33(31)34-30-10-6-4-8-26(30)16-22-32(34)38(36)28-19-13-24(2)14-20-28/h3-22H,1-2H3/t37-,38-/m0/s1
InChIKey
GAWRHNNPYUEUOO-UWXQCODUSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Chromatograms
application for HPLCUnser Team von Wissenschaftlern verfügt über Erfahrung in allen Forschungsbereichen einschließlich Life Science, Materialwissenschaften, chemischer Synthese, Chromatographie, Analytik und vielen mehr..