Merck
725412
Sigma-Aldrich
Bis-(2-dichlorphosphinophenyl)-ether
95%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H8Cl4OP2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
371.95
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352112
PubChem Substanz-ID:
Assay
95%
Eignung der Reaktion
reagent type: ligand
mp (Schmelzpunkt)
62-66 °C
Funktionelle Gruppe
phosphine
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
ClP(Cl)c1ccccc1Oc2ccccc2P(Cl)Cl
InChI
1S/C12H8Cl4OP2/c13-18(14)11-7-3-1-5-9(11)17-10-6-2-4-8-12(10)19(15)16/h1-8H
InChIKey
XDOGVZTTZQALKT-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)