Merck
724378
Sigma-Aldrich
5-Methoxy-1H-benzo[g]indol
96%
Synonym(e):
5-Methoxy-1H-benz[g]indol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H11NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
197.23
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
96%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
124-127 °C
SMILES String
COc1cc2cc[nH]c2c3ccccc13
InChI
1S/C13H11NO/c1-15-12-8-9-6-7-14-13(9)11-5-3-2-4-10(11)12/h2-8,14H,1H3
InChIKey
DGGPMXAQMFWTBH-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)