Wichtige Dokumente
723606
1-Methyl-1H-Indazol-4-Boronsäure -hydrochlorid
About This Item
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
118-123 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cl.Cn1ncc2c(cccc12)B(O)O
InChI
1S/C8H9BN2O2.ClH/c1-11-8-4-2-3-7(9(12)13)6(8)5-10-11;/h2-5,12-13H,1H3;1H
InChIKey
KHFSEMAIXIWYGM-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)