Merck
723584
Sigma-Aldrich
1-Cyclopentyl-1H-Pyrazol-4-Boronsäurepinakolester
97%
Synonym(e):
1-Cyclopentyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H23BN2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
262.16
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
40-44 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2cnn(c2)C3CCCC3
InChI
1S/C14H23BN2O2/c1-13(2)14(3,4)19-15(18-13)11-9-16-17(10-11)12-7-5-6-8-12/h9-10,12H,5-8H2,1-4H3
InChIKey
OCBNABJVDPSMQY-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)