Merck
723428
Sigma-Aldrich
Trichloroacetonitrile-15N
99 atom % 15N, 95% (CP)
About This Item
Lineare Formel:
Cl3CC15N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
145.38
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
99 atom % 15N
Assay
95% (CP)
Form
liquid
bp
83-84 °C (lit.)
Dichte
1.450 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
ClC(Cl)(Cl)C#[15N]
InChI
1S/C2Cl3N/c3-2(4,5)1-6/i6+1
InChIKey
DRUIESSIVFYOMK-PTQBSOBMSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Skull and crossbonesEnvironment
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
165.2 °F
Flammpunkt (°C)
74 °C