Merck
721581
Sigma-Aldrich
3-Brom-2-Brommethyl-1-Propen
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H6Br2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
213.90
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.550
Dichte
1.860 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
bromo
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
BrCC(=C)CBr
InChI
1S/C4H6Br2/c1-4(2-5)3-6/h1-3H2
InChIKey
BDHXXBPPYQRWMC-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Skull and crossbonesCorrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)