Merck
721549
Sigma-Aldrich
Ethyl 5-oxopyrrolidine-3-carboxylate
95%
Synonym(e):
2-Oxo-pyrrolidine-4-carboxylic acid ethyl ester, Ethyl 2-oxopyrrolidine-4-carboxylate
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H11NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
157.17
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
40-47 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCOC(=O)C1CNC(=O)C1
InChI
1S/C7H11NO3/c1-2-11-7(10)5-3-6(9)8-4-5/h5H,2-4H2,1H3,(H,8,9)
InChIKey
QWMPXTNXXREMCK-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable