721107
Zinkoxid, Dispersion
nanoparticles, <120 nm particle size (DLS), <35 nm avg. part. size (APS), 40 wt. % in butyl glycol
Synonym(e):
NanoSunguard in Ethylenglycolbutylether, Produkt von Buhler, Inc.
About This Item
Form
nanoparticles
Konzentration
40 wt. % in butyl glycol
Partikelgröße
<120 nm (DLS)
Durchschnittliche Teilgröße
<35 nm (APS)
bp
>170 °C
Dichte
1.37 g/mL±0.05 g/mL at 25 °C
SMILES String
[Zn]=O
InChI
1S/O.Zn
InChIKey
XLOMVQKBTHCTTD-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
152.6 °F
Flammpunkt (°C)
67 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)