Merck
720216
Sigma-Aldrich
2-Methyl-3-Nitrophenylessigsäure
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H9NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
195.17
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
132-136 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cc1c(CC(O)=O)cccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H9NO4/c1-6-7(5-9(11)12)3-2-4-8(6)10(13)14/h2-4H,5H2,1H3,(H,11,12)
InChIKey
LWIOFILTAJJDLA-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)