718211
1-Methylimidazol-2-Sulfonylchlorid
95%
Synonym(e):
1-Methyl-1H-imidazol-2-sulfonylchlorid, 2-Chlorsulfonyl-1-methylimidazol
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
66-71 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cn1ccnc1S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C4H5ClN2O2S/c1-7-3-2-6-4(7)10(5,8)9/h2-3H,1H3
InChIKey
VIGPKJYEYGGCLK-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable