Merck
717452
Sigma-Aldrich
Tris-(triphenylsiloxy)-vanadiumoxid
95%
Synonym(e):
NSC 349960, Oxotris(triphenylsilanolato) vanadium, Triphenylsilanol vanadate
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C54H45O4Si3V
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
893.13
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
Assay
95%
Form
powder
Eignung der Reaktion
core: vanadium
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
224-226 °C
SMILES String
O=[V](O[Si](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3)(O[Si](c4ccccc4)(c5ccccc5)c6ccccc6)O[Si](c7ccccc7)(c8ccccc8)c9ccccc9
InChI
1S/3C18H15OSi.O.V/c3*19-20(16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;;/h3*1-15H;;/q3*-1;;+3
InChIKey
WSQFWIWHGOUAEN-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Catalyst for:
  • Dual catalyst system for Meyer-Schuster rearrangement
  • Esterification
  • Addition of propargyl alcohols and imines or aldehydes
  • Photochemical polymerization of Me methacylate
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)