Merck
716766
Sigma-Aldrich
(2R,5R)-1-(((2R,5R)-2,5-Diphenylpyrrolidin-1-yl)-methylen)-2,5-diphenylpyrrolidiniumtetrafluoroborat
Synonym(e):
Bis-[(2R,5R)-diphenyl-1-pyrrolidinyl]-methyliumtetrafluoroborat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C33H33BF4N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
544.43
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form
solid
Optische Aktivität
[α]22/D +144.0°, c = 0.5 in dichloromethane
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C
Funktionelle Gruppe
phenyl
SMILES String
F[B-](F)(F)F.C1C[C@@H](N(\C=[N+]2/[C@H](CC[C@@H]2c3ccccc3)c4ccccc4)[C@H]1c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/C33H33N2.BF4/c1-5-13-26(14-6-1)30-21-22-31(27-15-7-2-8-16-27)34(30)25-35-32(28-17-9-3-10-18-28)23-24-33(35)29-19-11-4-12-20-29;2-1(3,4)5/h1-20,25,30-33H,21-24H2;/q+1;-1/t30-,31-,32-,33-;/m1./s1
InChIKey
RKLHUHRTFDXZEQ-ZNOPIPGTSA-N
Rechtliche Hinweise
Sold under license from Kanata Chemical Technologies Inc. for research purposes only.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)