Merck
716286
Sigma-Aldrich
3-(Dimethylamino)-2-iodacrolein
97%
Synonym(e):
2-Iod-3-(dimethylamino)-acrylaldehyd
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H8INO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
225.03
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
73-77 °C
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CN(C)\C=C(/I)C=O
InChI
1S/C5H8INO/c1-7(2)3-5(6)4-8/h3-4H,1-2H3/b5-3-
InChIKey
AHWCNVWCBYBGQI-HYXAFXHYSA-N
Piktogramme
Skull and crossbonesHealth hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Resp. Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)