Merck
716111
Sigma-Aldrich
1,3-Dithian-2-13C
99 atom % 13C
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
13CC3H8S2
Molekulargewicht:
121.23
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
NACRES:
NA.12
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Qualitätsniveau
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
52-54 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
C1CS[13CH2]SC1
Verwandte Kategorien
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Rechtliche Hinweise
Licensed from Highlands Stable Isotopes Corp.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)