Merck
715409
Sigma-Aldrich
1H-Indazol-5-Boronsäure -hydrochlorid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H8BClN2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
198.41
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
154-166 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cl.OB(O)c1ccc2[nH]ncc2c1
InChI
1S/C7H7BN2O2.ClH/c11-8(12)6-1-2-7-5(3-6)4-9-10-7;/h1-4,11-12H,(H,9,10);1H
InChIKey
DQTQZKIAQNCGLW-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)