Merck
715018
Sigma-Aldrich
Vinylidencyclohexan
technical grade, 90%
Synonym(e):
Cyclohexylidenethylen, Ethenylidencyclohexan
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H12
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
108.18
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualität
technical grade
Assay
90%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.489
Dichte
0.806 g/mL at 25 °C
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
C=C=C1CCCCC1
InChI
1S/C8H12/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h1,3-7H2
InChIKey
HZHTYEIEGPBKKS-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
73.9 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
23.3 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)