Merck
714801
Sigma-Aldrich
2-Aminothiazol-5-Carbonitril
97%
Synonym(e):
2-Amino-5-cyanthiazol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H3N3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
125.15
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
204-208 °C
Funktionelle Gruppe
nitrile
SMILES String
Nc1ncc(s1)C#N
InChI
1S/C4H3N3S/c5-1-3-2-7-4(6)8-3/h2H,(H2,6,7)
InChIKey
YJTBHWXNEMGNDC-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)