Merck
714399
Sigma-Aldrich
2,3-Dichlor-6-Methylchinoxalin
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H6Cl2N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
213.06
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
114-118 °C
SMILES String
Cc1ccc2nc(Cl)c(Cl)nc2c1
InChI
1S/C9H6Cl2N2/c1-5-2-3-6-7(4-5)13-9(11)8(10)12-6/h2-4H,1H3
InChIKey
UWSAFTDEEVGSAC-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable