Merck
714267
Sigma-Aldrich
(S)-2-Azido-4-(methylthio)-buttersäure Cyclohexylaminsalz
≥98% (CE)
Synonym(e):
(S)-2-Azido-4-(methylmercapto)-buttersäure Cyclohexylaminsalz, L-Azidomethionin Cyclohexylaminsalz, N3-Met-OH Cyclohexylaminsalz
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H9N3O2S · C6H13N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
274.38
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥98% (CE)
Form
fibers
Optische Aktivität
[α]/D -115.0±3.0°, c = 1 in methanol
Zusammensetzung
carbon, 47.6-48.6%
nitrogen, 20.0-20.8%
Eignung der Reaktion
reaction type: click chemistry
Anwendung(en)
peptide synthesis
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
NC1CCCCC1.CSCC[C@H](N=[N+]=[N-])C(O)=O
InChI
1S/C6H13N.C5H9N3O2S/c7-6-4-2-1-3-5-6;1-11-3-2-4(5(9)10)7-8-6/h6H,1-5,7H2;4H,2-3H2,1H3,(H,9,10)/t;4-/m.0/s1
InChIKey
FRHPKUPOSMDXLD-VWMHFEHESA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable