Merck
713724
Sigma-Aldrich
N-Boc-piperidin-3-carbonsäure-ethylester
≥97.0%
Synonym(e):
1-(tert.-Butoxycarbonyl)-piperidin-3-carbonsäure-ethylester, Boc-DL-nipecotinsäure-ethylester, Piperidin-1,3-dicarbonsäure-1-tert.-butylester-3-ethylester
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H23NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
257.33
Beilstein:
3614917
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
≥97.0% (GC)
≥97.0%
Form
powder
SMILES String
CCOC(=O)C1CCCN(C1)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C13H23NO4/c1-5-17-11(15)10-7-6-8-14(9-10)12(16)18-13(2,3)4/h10H,5-9H2,1-4H3
InChIKey
YCXCRFGBFZTUSU-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Reactant for synthesis of:
  • GABAA receptor agonists
  • Piperidine derivatives
  • Selective TACE inhibitors
  • HDL-elevating agents
  • α-Sulfonyl hydroxamic acid derivatives
  • chemicals in the Iboga-alkaloid family
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Synthesis of a Novel Heterospirocyclic 3-(N-Methyl-N-phenylamino)-2H-azirine and its use as an Amino Acid Equivalent in the Preparation of a Model Tripeptide
Villalgordo, J.M. and Heimgartner, M.
Tetrahedron Asymmetry, 49 (33), 7215-7222 (1993)