Merck
712353
Sigma-Aldrich
(2R,2′R)-1,1′-Bis-(2-pyridinylmethyl)-2,2′-bipyrrolidin -tetrahydrochlorid
≥96.0%
Synonym(e):
(R,R′)-PDP -tetrahydrochlorid, (R,R)-BPBP -tetrahydrochlorid, 2,2′-[(2R,2′R)-[2,2′-Bipyrrolidin]-1,1′-diylbis-(methylen)]-bis-pyridin -tetrahydrochlorid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C20H26N4 · 4HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
468.29
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥96.0% (HPLC)
≥96.0%
96.0-104.0% (AT)
Form
powder
Optische Reinheit
enantiomeric excess: ≥98.0%
SMILES String
Cl.Cl.Cl.Cl.C1C[C@H]([C@H]2CCCN2Cc3ccccn3)N(C1)Cc4ccccn4
InChI
1S/C20H26N4.4ClH/c1-3-11-21-17(7-1)15-23-13-5-9-19(23)20-10-6-14-24(20)16-18-8-2-4-12-22-18;;;;/h1-4,7-8,11-12,19-20H,5-6,9-10,13-16H2;4*1H/t19-,20-;;;;/m1..../s1
InChIKey
WTQUEUGYNCZETF-XQHCZWOQSA-N
Verpackung
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Nuclear physics. A lab to get the measure of matter.
Daniel Clery
Science (New York, N.Y.), 318(5851), 738-739 (2007-11-03)