Merck
712337
Sigma-Aldrich
(2R,2′R)-1,1′-Bis-(6-methyl-2-pyridinylmethyl)-2,2′-bipyrrolidin -tetrahydrochlorid
96%
Synonym(e):
(R,R)-6-Me2-BPBP -tetrahydrochlorid, 2,2′-[(2R,2′R)-[2,2′-Bipyrrolidin]-1,1′-diylbis-(methylen)]-bis-[6-methyl-pyridin] -tetrahydrochlorid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C22H30N4 · 4HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
496.34
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥95.5% (HPLC)
95.5-104.5% (AT)
96%
Form
lumps
Optische Aktivität
[α]/D +10.0±1.0°, c = 1 in H2O
SMILES String
Cl.Cl.Cl.Cl.Cc1cccc(CN2CCC[C@@H]2[C@H]3CCCN3Cc4cccc(C)n4)n1
InChI
1S/C22H30N4.4ClH/c1-17-7-3-9-19(23-17)15-25-13-5-11-21(25)22-12-6-14-26(22)16-20-10-4-8-18(2)24-20;;;;/h3-4,7-10,21-22H,5-6,11-16H2,1-2H3;4*1H/t21-,22-;;;;/m1..../s1
InChIKey
ZWSAWWIIHCCUJE-KGRCRCTKSA-N
Anwendung
Ligand for iron complexes - for the asymmetric olefin cis-dihydroxylation with very high ee.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Iron-catalyzed asymmetric olefin cis-dihydroxylation with 97% enantiomeric excess.
Ken Suzuki et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 47(10), 1887-1889 (2008-02-01)