Merck
712205
Sigma-Aldrich
(1R,2S)-(−)-2-Amino-1-cyclopentancarbonsäure -hydrochlorid Hemihydrat
98.0-102.0% (calc. on dry substance, AT)
Synonym(e):
(−)-Cispentacin -hydrochlorid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H11NO2 · HCl · 0.5H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
174.63
Beilstein:
7627237
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Assay
98.0-102.0% (calc. on dry substance, AT)
Form
crystals
Optische Reinheit
enantiomeric excess: ≥98.0% (GC)
Verunreinigungen
4.0-6.0% water
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
O.Cl.Cl.N[C@H]1CCC[C@H]1C(O)=O.N[C@H]2CCC[C@H]2C(O)=O
InChI
1S/2C6H11NO2.2ClH.H2O/c2*7-5-3-1-2-4(5)6(8)9;;;/h2*4-5H,1-3,7H2,(H,8,9);2*1H;1H2/t2*4-,5+;;;/m11.../s1
InChIKey
XAVWJWKIXZQILW-HALBYODASA-N
Verpackung
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)