Merck
711136
Sigma-Aldrich
Kalium-2,5-Dimethylthiophen-3-Trifluorborat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H7BF3KS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
218.09
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
218-222 °C
SMILES String
[K+].Cc1cc(c(C)s1)[B-](F)(F)F
InChI
1S/C6H7BF3S.K/c1-4-3-6(5(2)11-4)7(8,9)10;/h3H,1-2H3;/q-1;+1
InChIKey
QYDFOHWZTTWDDE-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Reactant for:
  • Preparation of diarylethanones via palladium-catalyzed carbonylative Suzuki coupling reaction with benzyl halides in aqueous media
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)