Merck
709913
Sigma-Aldrich
Biphenyl-3-Carbonylchlorid
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H9ClO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
216.66
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
liquid
Dichte
1.213 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
acyl chloride
phenyl
SMILES String
ClC(=O)c1cccc(c1)-c2ccccc2
InChI
1S/C13H9ClO/c14-13(15)12-8-4-7-11(9-12)10-5-2-1-3-6-10/h1-9H
InChIKey
FJAFGSULCGOKPU-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
> 110 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)