Wichtige Dokumente
709433
Tetrahydrofuran-d8
99.5 atom % D, anhydrous
Synonym(e):
Deuteriertes Tetrahydrofuran, Octadeuterotetrahydrofuran
About This Item
Qualität
anhydrous
Isotopenreinheit
99.5 atom % D
Assay
95% (CP)
Verunreinigungen
<50 ppm water
Brechungsindex
n20/D 1.403 (lit.)
bp
65-66 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−106 °C (lit.)
Dichte
0.985 g/mL at 25 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+8
SMILES String
[2H]C1([2H])OC([2H])([2H])C([2H])([2H])C1([2H])[2H]
InChI
1S/C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2/i1D2,2D2,3D2,4D2
InChIKey
WYURNTSHIVDZCO-SVYQBANQSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
1.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-17 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)