709301
Eisenarsenid
pieces, 99.5% trace metals basis
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99.5% trace metals basis
Form
pieces
mp (Schmelzpunkt)
>400 °C
SMILES String
[Fe]1[Fe]=[As]1
InChI
1S/As.2Fe
InChIKey
FDKAYGUKROYPRO-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)