Merck
709220
Sigma-Aldrich
Strontium-Wolfram-Oxid
powder, −200 mesh, 99.9% trace metals basis
About This Item
Lineare Formel:
SrWO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
335.46
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352303
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay
99.9% trace metals basis
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: strontium
reagent type: catalyst
core: tungsten
Partikelgröße
−200 mesh
mp (Schmelzpunkt)
>400 °C
Dichte
6.187 g/cm3 at 25 °C
SMILES String
[Sr++].[O-][W]([O-])(=O)=O
InChI
1S/4O.Sr.W/q;;2*-1;+2;
InChIKey
KXELQHMRKFESFN-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)