Merck
709026
Sigma-Aldrich
Dirhodium-tetracaprolactamat
97%
Synonym(e):
Tetrakis-[μ-(hexahydro-2H-azepin-2-onato-κN1,κO2)]-dirhodium
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C24H40N4O4Rh2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
654.41
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
Eignung der Reaktion
core: rhodium
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
269-274 °C (lit.)
SMILES String
[Rh][Rh].O=C1CCCCCN1.O=C2CCCCCN2.O=C3CCCCCN3.O=C4CCCCCN4
InChI
1S/4C6H11NO.2Rh/c4*8-6-4-2-1-3-5-7-6;;/h4*1-5H2,(H,7,8);;
InChIKey
SSCZKSBMOZFVCQ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Catalyst for selective carbenoid reactions of diazo compounds
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)