Merck
707902
Sigma-Aldrich
3-Brom-2-fluorphenylboronsäure-MIDAester
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H10BBrFNO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
329.91
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
243-247 °C
SMILES String
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)c2cccc(Br)c2F
InChI
1S/C11H10BBrFNO4/c1-15-5-9(16)18-12(19-10(17)6-15)7-3-2-4-8(13)11(7)14/h2-4H,5-6H2,1H3
InChIKey
POSHLJSRMPWZEE-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)