Merck
707171
Sigma-Aldrich
(1R,4R)-2,5-Diphenylbicyclo[2.2.2]octa-2,5-dien
95%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C20H18
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
258.36
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352002
PubChem Substanz-ID:
Assay
95%
Optische Aktivität
[α]22/D −34.0°, c = 0.5 in chloroform
mp (Schmelzpunkt)
71-77 °C
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
C1C[C@@H]2C=C([C@H]1C=C2c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C20H18/c1-3-7-15(8-4-1)19-13-18-12-11-17(19)14-20(18)16-9-5-2-6-10-16/h1-10,13-14,17-18H,11-12H2/t17-,18-/m1/s1
InChIKey
BDYBOFJAEBJDMI-QZTJIDSGSA-N
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves