706655
2-Thiophensulfonamid
96%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
96%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
137-141 °C
SMILES String
NS(=O)(=O)c1cccs1
InChI
1S/C4H5NO2S2/c5-9(6,7)4-2-1-3-8-4/h1-3H,(H2,5,6,7)
InChIKey
KTFDYVNEGTXQCV-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable