706264
Natrium-2-chlorpropionat-13C3
99 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Assay
97% (CP)
Form
powder
Massenverschiebung
M+3
SMILES String
[Na+].[13CH3][13CH](Cl)[13C]([O-])=O
InChI
1S/C3H5ClO2.Na/c1-2(4)3(5)6;/h2H,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1/i1+1,2+1,3+1;
InChIKey
RPOHBMAQTOJHKM-HCULJTSZSA-M
Verpackung
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable