Merck
706124
Sigma-Aldrich
5-(Piperidinomethyl)-2-Thiophen-Boronsäurepinakolester
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16H26BNO2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
307.26
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
64-68 °C
SMILES String
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(CN3CCCCC3)s2
InChI
1S/C16H26BNO2S/c1-15(2)16(3,4)20-17(19-15)14-9-8-13(21-14)12-18-10-6-5-7-11-18/h8-9H,5-7,10-12H2,1-4H3
InChIKey
KDPVLCCGXRCQCV-UHFFFAOYSA-N
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 4
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)