Wichtige Dokumente
706116
Kaliumbenzofurazan-5-Trifluorborat
96%
Synonym(e):
Kalium-benzo[c][1,2,5]oxadiazol-5-trifluoroborat
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
96%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C
SMILES String
[K+].F[B-](F)(F)c1ccc2nonc2c1
InChI
1S/C6H3BF3N2O.K/c8-7(9,10)4-1-2-5-6(3-4)12-13-11-5;/h1-3H;/q-1;+1
InChIKey
VVXGHNBCIPLVLI-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Organotrifluoroborates as versatile and stable boronic acid surrogates.
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Artikel
Bench-stable Potassium Organotrifluoroborates enable diverse C-C bond formation reactions.