Merck
706043
Sigma-Aldrich
5-Amino-2-Methylphenyl-Boronsäurepinakolester
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H20BNO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
233.11
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
82-86 °C
SMILES String
Cc1ccc(N)cc1B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C13H20BNO2/c1-9-6-7-10(15)8-11(9)14-16-12(2,3)13(4,5)17-14/h6-8H,15H2,1-5H3
InChIKey
HPNBWHDRLCVZFV-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)