Merck
704873
Sigma-Aldrich
trans-2-(Tributylzinn)-vinylboronsäure-MIDAester
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C19H36BNO4Sn
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
472.01
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
53-57 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)\C=C\B1OC(=O)CN(C)CC(=O)O1
InChI
1S/C7H9BNO4.3C4H9.Sn/c1-3-8-12-6(10)4-9(2)5-7(11)13-8;3*1-3-4-2;/h1,3H,4-5H2,2H3;3*1,3-4H2,2H3;
InChIKey
UMFJUFYLUPLACI-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)