Wichtige Dokumente
704733
tert.-Butyl-ethylether-13C6
99 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Assay
97% (CP)
Form
liquid
bp
72-73 °C
Dichte
0.793 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+6
SMILES String
[13CH3][13CH2]O[13C]([13CH3])([13CH3])[13CH3]
InChI
1S/C6H14O/c1-5-7-6(2,3)4/h5H2,1-4H3/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
InChIKey
NUMQCACRALPSHD-IDEBNGHGSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
-2.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-19 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)