Merck
704687
Sigma-Aldrich
5-Pyrimidinboronsäure-pinakolester
97%
Synonym(e):
5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-pyrimidin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H15BN2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
206.05
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
67-71 °C
SMILES String
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2cncnc2
InChI
1S/C10H15BN2O2/c1-9(2)10(3,4)15-11(14-9)8-5-12-7-13-6-8/h5-7H,1-4H3
InChIKey
WSRGGSAGSUEJKQ-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)