704393
Lithium-Tantalat
≥99.99%
Synonym(e):
Lithium tantalum trioxide
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥99.99%
Form
powder
Verunreinigungen
≤100.0 ppm Trace Metal Analysis
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C
SMILES String
[Li+].[O-][Ta](=O)=O
InChI
1S/Li.3O.Ta/q+1;;;-1;
InChIKey
CIFJATMCNLSYQG-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable