703109
Fmoc-Gln-(Trt)-OH-15N2
98 atom % 15N, 97% (CP)
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
98 atom % 15N
Assay
97% (CP)
Form
powder
Methode(n)
bio NMR: suitable
mp (Schmelzpunkt)
165-172 °C
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
Fmoc
Massenverschiebung
M+2
SMILES String
OC(=O)[C@H](CCC(=O)[15NH]C(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3)[15NH]C(=O)OCC4c5ccccc5-c6ccccc46
InChI
1S/C39H34N2O5/c42-36(41-39(27-14-4-1-5-15-27,28-16-6-2-7-17-28)29-18-8-3-9-19-29)25-24-35(37(43)44)40-38(45)46-26-34-32-22-12-10-20-30(32)31-21-11-13-23-33(31)34/h1-23,34-35H,24-26H2,(H,40,45)(H,41,42)(H,43,44)/t35-/m0/s1/i40+1,41+1
InChIKey
WDGICUODAOGOMO-AAEXGHKYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable