Merck
702919
Sigma-Aldrich
N-(2-Propinyl)-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-benzamid
Synonym(e):
4-(2-Propinylcarbamoyl)-phenylboronsäure-pinakolester, [4-(Prop-2-inylamin-1-carbonyl)-phenyl]-boronsäure-pinakolester
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16H20BNO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
285.15
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
SMILES String
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(cc2)C(=O)NCC#C
InChI
1S/C16H20BNO3/c1-6-11-18-14(19)12-7-9-13(10-8-12)17-20-15(2,3)16(4,5)21-17/h1,7-10H,11H2,2-5H3,(H,18,19)
InChIKey
BUZIZNWTLHGQQO-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)