Merck
702811
Sigma-Aldrich
Indiumoxid-beschichtetes PET
surface resistivity 60-100 Ω/sq, slide
Synonym(e):
IO-PET, Polyethylen-terephthalat Film, Indiumoxid coated
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
In2O3
Molekulargewicht:
277.63
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Oberflächenwiderstand
60-100 Ω/sq
L × B × Dicke
150 mm × 150 mm × 0.2 mm
SMILES String
O=[In]O[In]=O
InChI
1S/2In.3O
InChIKey
SHTGRZNPWBITMM-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)